Learn More
Estándar de nitrito: NO2- @ 10000 μg/ml en H2O , VHG™
Código de producto. 17957424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17957424 500 mL 500 ml
17949704 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17957424 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGI1PNO2500
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de nitrito: NO2- @ 10000 μg/ml en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrite
CAS 14797-65-0
Métodos Ion Chromatography/Wet Chemistry
Nombres de analitos o componentes Nitrite
Condiciones de envío Cold 2°c to 8°C
Fórmula molecular (N O2)-
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo NO2−
SMILES [O-]N=O
Nombre IUPAC Nitrito
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 46.01
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.01 g/mol