Learn More
Hach Lange™ Test de cubetas para nitrito
Código de producto. 10267792
Change view
Click to view available options
temp:
0,015 a 0,6 mg/l de NO2-N, 0,05 a 2,0 mg/l de NO2
de 0,6 a 6 mg/l de NO3-N
Tamaño de la unidad:
0.30 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp unitSize
10267792 0,015 a 0,6 mg/l de NO2-N, 0,05 a 2,0 mg/l de NO2 0.30 Kg
10205084 de 0,6 a 6 mg/l de NO3-N 0.30 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10267792 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor LCK341
Reactivos predosificados para ofrecer máxima seguridad. Evaluación fotométrica y fácil de usar, envasada en una caja completamente equipada. Con homologación oficial para límites de consentimiento. Respetuoso con el medio ambiente debido a una menor canti
  • Test de cubetas para nitrito, 0,015-0,6 mg/l de NO2-N
  • Para su uso con instrumentos DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
  • Certificados EN ISO 26777, DIN 38405 D10
  • Valores de medición precisos y fiables
  • Dosificación de reactivos cómoda y sin errores
  • Método de diazotización
  • Vida útil de 23 meses a partir de la fecha de producción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nº de pruebas 25
temp 0,015 a 0,6 mg/l de NO2-N, 0,05 a 2,0 mg/l de NO2
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 25 °C
Método de prueba Diazotación
Tipo Test en cubetas para nitrito
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitrat/Nitrate, Sample cuvette
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid