Learn More
Ácido nitrilotriacético, sal trisódica, monohidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11985331 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10498290 25 g Frasco de plástico 25 g
10408300 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11985331 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147840025
Solicitar formato a granel o personalizado
La sal trisódica monohidrato de ácido nitrilotriacético, número CAS 18662-53-8, se considera un compuesto no genotóxico que muestra actividad carcinogénica y se utiliza como inductor de tumorigénesis en estudios de laboratorio utilizando modelos animales.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• La sal trisódica monohidrato de ácido nitrilotriacético se considera un compuesto no genotóxico con actividad carcinogénica
• Este compuesto inhibe la comunicación de uniones de comunicación entre fibroblastos pulmonares de hámster chino
Aplicaciones
• La sal trisódica monohidrato de ácido nitrilotriacético se utiliza comúnmente en experimentos de laboratorio debido a su capacidad para inducir el proceso tumorigénico
• Se ha utilizado en experimentos in vivo como inductor de tumores de vejiga y riñón en modelos animales
• Se utiliza como agente quelante, que forma compuestos de coordinación con iones metálicos (quelatos)
Referencias bibliográficas
Malcolm, A.; Mills, L. Inhibition of gap-junctional intercellular communication between Chinese hamster lung fibroblasts by di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and trisodium nitrilotriacetate monohydrate (NTA).Cell Biology and Toxicology.1989, 5, 145–153.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18662-53-8
Fórmula molecular C6H6NNa3O6·H2O
Peso molecular (g/mol) 275.09
Clave InChI HERBOKBJKVUALN-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium nitrilotriacetate monohydrate, nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate, nta sodium hydrate, nta trisodium salt dihydrate, unii-j0u92u6nu5, ccris 437, nitrilotriacetic acid trisodium salt, monohydrate, nitriloacetic acid trisodium salt monohydrate, glycine, n,n-bis carboxymethyl-, trisodium salt, monohydrate, nitrilotriacetic acid, trisodium salt monohydrate
PubChem CID 29194
Nombre IUPAC trisódico; 2-[bis(carboxilatometilo)amino]acetato; hidrato
SMILES C(C(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
Punto de fusión >320.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal N(CH2CO2Na)3·H2O
Cantidad 2.5 kg
Información de solubilidad Solubility in water: 484g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.09
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo, cristales o trozos