Learn More
Sal trisódica monohidrato de ácido nitrilotriacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478730 100 g 100 g
11473907 500 g 500 g
11483907 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18348.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18662-53-8 | C6H8NNa3O7 | 275.099 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18662-53-8
Fórmula molecular C6H8NNa3O7
Peso molecular (g/mol) 275.099
Número MDL MFCD00150789
Clave InChI HERBOKBJKVUALN-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium nitrilotriacetate monohydrate, nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate, nta sodium hydrate, nta trisodium salt dihydrate, unii-j0u92u6nu5, ccris 437, nitrilotriacetic acid trisodium salt, monohydrate, nitriloacetic acid trisodium salt monohydrate, glycine, n,n-bis carboxymethyl-, trisodium salt, monohydrate, nitrilotriacetic acid, trisodium salt monohydrate
PubChem CID 29194
Nombre IUPAC trisódico; 2-[bis(carboxilatometilo)amino]acetato; hidrato
SMILES C(C(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3774022
Índice Merck 14,6579
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.12 (257.10 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate