Learn More
Ácido nitrilotriacético, TRC
Código de producto. 17971915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
250 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971915 250 g 250 g
17934245 1 g 1 g
17902935 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17971915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN490175250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-13-9
Fórmula molecular C6 H9 N O6
Peso molecular (g/mol) 191.14
Sinónimo Nitrilotriacetic acid, 2-[Bis(carboxymethyl)amino]acetic acid, NTA, Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)-, Acetic acid, nitrilotri- (8CI), N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, Chel 300, Chelest NT, Complexon I, Dissolvine A, Dissolvine AZ, Hampshire NTA acid, N 0098, NSC 2121, NTA, Nitrilo-2,2',2' '-triacetic acid, Nitrilo-N,N,N-triacetic acid, Nitrilotris(methylenecarboxylic acid), Titriplex I, Triglycine, Triglycollamic acid, Trilon AS, Tris(carboxymethyl)amine, Tris(hydroxycarbonylmethyl)amine, Versene NTA acid, α,α',α' '-Trimethylaminetricarboxylic acid
Nombre IUPAC 2-[bis(carboximetil)aminoácido]acético
SMILES OC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrilotriacetic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.043
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Temperatura ambiente