Learn More
Ácido nitrilotriacético, Mikromol™
Descripción
Ácido nitrilotriacético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrilotriacetic Acid |
| CAS | 139-13-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Nitrilotriacetic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H9 N O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Nitrilotriacetic Acid, 2-[Bis(carboxymethyl)amino]acetic acid, NTA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-[bis(carboximetil)aminoácido]acético |
| Mostrar más |