Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrilotriacetic acid |
| Temperatura de inflamación | 100 °C (212 F) |
| Fórmula lineal | N(CH2COOH)3 |
| Cantidad | 25 kg |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 1710776 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191,14g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99 % |