Learn More
Ácido nitrilotriacético-d9, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrilotriacetic Acid-d9 |
| CAS | 807630-34-8 |
| Fórmula molecular | C6 D9 N O6 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Glycine-1,2,2-d3, N,N-bis[(carboxy-d)methyl-d2]- (9 CI), N,N-Bis[(carboxy-d)methyl-d2]glycine-1,2,2-d3, Nitrilotriacetic Acid-d9, Nitrilotriacetic Acid-D9, NTA-d9, Deuterio 2-[bis(1,1-dideuterio-2-deuteriooxy-2-oxo-ethyl)amino]-2,2-dideuterio-acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/i1D2,2D2,3D2/hD3 |
| SMILES | [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])C(=O)O[2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O[2 H] |
| Nombre IUPAC | deuterio 2-[bis(1,1-dideuterio-2-deuteriooxi-2-oxoetil)amino]-2,2-dideuterioacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 200.1942 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0995 g/mol |
| Mostrar más |