Learn More
Ácido nitrilotriacético (ACS certificado), Fisher BioReagents
Código de producto. 10316843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10316843 100 g Frasco de polietileno 100 g
10553145 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10316843 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2670100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El ácido nitrilotriacético es un agente quelante y secuestrador. Un potenciador de detergentes sintéticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-13-9
Fórmula molecular C6H9NO6
Peso molecular (g/mol) 191.14
Número MDL MFCD00004287
Clave InChI MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
Nombre IUPAC 2-[bis(carboximetil)aminoácido]acético
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrilotriacetic Acid
Punto de fusión 245°C
Color Blanco
pH 2.3
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98.0 %
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal N(CH2COOH)3
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 6665
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.14
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Productos con certificación de la ACS
Forma física Polvo/Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitrilotriacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.