Learn More
Ácido nitrilotriacético, grado ACS, ≥ 98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11422892 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11422892 100 g
1 options
Código de producto. 11422892 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215255180
 Artículo restringido
En stock
CAS 139-13-9
Fórmula molecular C6H9NO6
Peso molecular (g/mol) 191.14
Número MDL MFCD00004287
Clave InChI MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
Nombre IUPAC 2-[bis(carboximetil)aminoácido]acético
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrilotriacetic Acid
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.14
Grado Reactivo ACS
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NITRILOTRIACETIC ACID, ACS100G
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrilotriacetic acid