Learn More
Ácido nitrilotriacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493924 100 g 100 g
11403934 500 g 500 g
11413934 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493924 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11936.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 139-13-9 | C6H9NO6 | 191.14 g/mol
It is employed as an excellent chelating agent. It is also used as a complexing agent, metal masking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como un excelente agente quelante. También se utiliza como agente de tez, agente de enmascaramiento de metales.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en un lugar bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-13-9
Fórmula molecular C6H9NO6
Peso molecular (g/mol) 191.14
Número MDL MFCD00004287
Clave InChI MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
Nombre IUPAC 2-[bis(carboximetil)aminoácido]acético
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrilotriacetic acid
Punto de fusión 246°C (decomposition)
Olor Odorless
Fórmula lineal N(CH2CO2H)3
Cantidad 100 g
Beilstein 1710776
Índice Merck 14,6579
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.14
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitrilotriacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrilotriacetic acid