Learn More
Ácido nitrilotriacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10351351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10351351 5 g Frasco de vidrio 5 g
10782782 250 g Frasco de plástico 250 g
10279550 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15119283 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10351351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 415740050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.15€
    41.65€ / 5 g
    Ahorro 6.50€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
El ácido nitrilotriacético, CAS # 139-13-9, es un compuesto de ácido tricarboxílico utilizado para la quelación y elución químicas en estudios de proteínas y la purificación de ciertos compuestos de tierra.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El ácido nitrilotriacético (ácido 2,2',2-nitrilotriacético) es un ácido tricarboxílico utilizado para la purificación química
Aplicaciones
  • Mutágeno conocido, adecuado para experimentos de cultivo celular de daño al ADN
  • El ácido nitrilotriacético se puede utilizar para la elución de proteínas mediante el método con etiqueta His y la quelación química
  • El ácido nitrilotriacético es capaz de quelar Ca2+, Co2+, Cu2+ y Fe3+
  • Diseñado para aplicaciones sensibles como HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-13-9
Fórmula molecular C6H9NO6
Peso molecular (g/mol) 191.14
Número MDL MFCD00004287
Clave InChI MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
Nombre IUPAC 2-[bis(carboximetil)aminoácido]acético
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrilotriacetic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 245.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal N(CH2CO2H)3
Cantidad 5 g
Beilstein 04,369
Índice Merck 15,6665
Información de solubilidad Solubility in water: 1.28g/L (22.5°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitrilotriacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.