Learn More
Ácido nitrilotriacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- El ácido nitrilotriacético (ácido 2,2',2-nitrilotriacético) es un ácido tricarboxílico utilizado para la purificación química
Aplicaciones
- Mutágeno conocido, adecuado para experimentos de cultivo celular de daño al ADN
- El ácido nitrilotriacético se puede utilizar para la elución de proteínas mediante el método con etiqueta His y la quelación química
- El ácido nitrilotriacético es capaz de quelar Ca2+, Co2+, Cu2+ y Fe3+
- Diseñado para aplicaciones sensibles como HPLC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrilotriacetic acid |
| Nombre de nota | 99% |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 245.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | N(CH2CO2H)3 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Nitrilotriacetic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.