Learn More
Meditrade™ Guantes de examen de nitrilo desechables NITRIL™ BestGen™
Código de producto. 16622227
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16622227 XL paquete de 100
16632227 XS paquete de 100
16612227 Pequeño paquete de 100
16602227 M paquete de 100
16692217 L paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16622227 Proveedor Meditrade™ N.º de proveedor 1286XL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes resistentes a los desgarros con fórmula Touch Feeling protegen frente a sustancias químicas peligrosas y microrganismos, agentes de limpieza y de desinfección.
  • Guante médico probado según DIN EN 455
  • EPI conforme a EN 374
  • Protege contra sustancias químicas y microorganismos peligrosos
  • Adecuadas para el contacto con alimentos
  • Ideal para usuarios con piel sensible con alergia al látex diagnosticada (tipo I)
  • Sin látex.
  • Desechables
  • La fórmula táctil ofrece un tacto excelente y le da una elasticidad alta casi parecida al látex
  • Resistente a desgarros
  • El revestimiento interior de polímero facilita su colocación
  • Ambidiestro con borde enrollado
  • Azul
  • Sin talco
  • Microáspero
  • No estéril
  • De un solo uso
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 13485:2016; Producto médico de clase I 93/42/EWG/CEE; EPI de categoría III (UE) 2016/425; DIN EN 455-1/-2/-3/-4; EN 374-1/-2/-4/-5; EN 16523-1; EN 420
Color Azul
Desechables Sí
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tamaño XL