Learn More
Nitric Acid, ULTREX II Ultrapure Reagent, J.T.Bakertrade; Código de producto.: 10128300
Nitric Acid, ULTREX II Ultrapure Reagent, J.T.Bakertrade;
Código de producto. 10128300 Tienda J.T.Baker Productos
500 mL, 6/Cs., 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
6/Cs.
Tamaño de la unidad:
500 ml
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10128300
Marca: Avantor J.T.Baker 6901.0500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric Acid
CAS 7697-37-2
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 83°C
Densidad 1.4g/cm3
Envase 6/Cs.
Intervalo de porcentaje de ensayo 67 to 70%
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular HNO3
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011349
Número UN 2031
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Información de solubilidad Fully miscible with water
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01
Grado Reactivo ultrapuro ULTREX™ II
Título del producto
Nitric Acid, ULTREX II Ultrapure Reagent, J.T.Bakertrade; >