Learn More
Solución de ácido nítrico, 2 M (2 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. 10224010 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10224010 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10224010 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/5545/PB17
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
pH 1
CAS 7697-37-2
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 2,5 l
Fórmula molecular HNO3
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011349
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid, 5-20%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.