Learn More
Solución de ácido nítrico 0,1 M (0,1 N), NIST Solución estándar lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10326380 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10326380 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10756101 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
11468962 10L. Bolsa en caja 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10326380 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/5600/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Color Incoloro
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 2,5 l
Forma física Líquido