Learn More
Ácido nítrico, Puriss. P.A., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., para determinaciones con ditizona, ≥65%, Solstice
Código de producto. 15643090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1L
1 l
2,5 l
40 kg
4 x 2.5L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tambor de metal
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
40 Kg
paquete de 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15643090 2,5 l Frasco de plástico 2.50 litro
15633090 1L Frasco de vidrio 1 litro
15623090 1 l Frasco de plástico 1 litro
15653090 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
15683090 4 x 2.5L Frasco de vidrio paquete de 4
15673090 4 x 2.5L Frasco de polietileno paquete de 4
15663090 40 kg Tambor de metal 40 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15643090 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 307092.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    23.52€ / 2.5 litros
    Ahorro 105.48€
    81% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Puriss. P.a., React. ISO, React. farmacopea europea, para las determinaciones con ditizona, ≥ 65 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric Acid
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densidad De 1,37 a 1,41 g/ml a 20 °C
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido ≤0,0005 % (como SO4)
Presión de vapor 8 mmHg (20 °C)
Cantidad 2,5 l
Número UN 2031
Formula Weight (peso de la fórmula) 63,01g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 65%
Grado Puriss. P.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain:
Título del producto