Learn More
Ácido nítrico, puriss., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15600840 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15600840 1 l 1 litro
15610840 2.5L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15600840 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 070061L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Puriss., 64-66 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric Acid
Concentración Del 64 al 66%
Densidad De 1,37 a 1,41 g/ml a 20°°C
Residuo después del encendido ≤0,0005% (como SO4)
Presión de vapor 8 mmHg (20 °C)
Cantidad 1 l
Número UN 2031
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01g/mol
Grado puriss.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid