Learn More
Ácido nítrico, extra puro, solución al 60 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitric acid |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Punto de fusión | -42,0 °C |
| Punto de ebullición | 122,0 °C |
| % mín. CAS | 59.0, 37.0 |
| % máx. CAS | 63.0, 41.0 |
| Densidad | 1.3300g/mL |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 1,33 |
| Cantidad | 2,5 l |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Nitric acid, 20-64%
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.