Learn More
Ácido nítrico, reactivo ACS, 70%, Solstice
Código de producto. 15615530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
2.2L
2,5 l
6 x 500 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.20 litro
2.50 litro
500 ml
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15615530 500mL. Frasco de vidrio 500 ml
15685520 100 ml Frasco de vidrio 100 ml
15695520 2.2L Frasco de polietileno 2.20 litro
15605530 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
15625530 6 x 500 mL Frasco de vidrio paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15615530 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 438073500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    201.70€ / 500 ml
    Ahorro 26.30€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo ACS, 70 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric acid
Nombre de nota ACS Reagent, 70%
Punto de ebullición 122 °C
% mín. CAS ≥50.0000%, ≥30.0000%
% máx. CAS <70.0000%, <50.0000%
Densidad 1,413 g/ml a 20 °C (doc.)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500mL.
Fórmula lineal HNO3
Número UN UN2031
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid