Learn More
Ácido nítrico, 70 %, reactivo ULTREX™ II, J.T. Baker™
Código de producto. 15508384 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Fluoropolímero, prelixiviado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15508384 1 l Fluoropolímero, prelixiviado cada uno
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15508384
Marca: JT Baker 6901.1000
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Para análisis críticos de elementos con menos de 10 partes por mil millones (ppt) de niveles. Ácido nítrico, 70 %, reactivo ULTREX™ II, J.T. Baker™ es un ácido extremadamente puro con bajos niveles de impurezas metálicas, especialmente para su uso en análisis de elementos de traza de ppt.
La pureza y la homogeneidad son requisitos clave para todos los reactivos químicos, pero son especialmente importantes para los ácidos.
  • Elaborado mediante un proceso innovador
  • Envasado en condiciones de sala limpia
  • La caracterización posterior al envasado se realiza mediante métodos instrumentales analíticos avanzados
  • Cada frasco incluye un certificado de análisis del lote real
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric acid
CAS 7697-37-2
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 83 °C
Densidad 1,4g/cm3
Envase Fluoropolímero, prelixiviado
Notas de grado de pureza Ultrapure reagent
Intervalo de porcentaje de ensayo 67-70%
Notas del porcentaje del ensayo p/p
Cantidad 1 l
Fórmula molecular HNO3
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011349
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01g/mol
Grado ULTREX™ II
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.