Learn More
Ácido nítrico al 70 % d=1,42, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10112010 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10112010 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10112010 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/2200/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.30€
    40.60€ / 2.5 litros
    Ahorro 16.70€
    29% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
pH 1
Color Amarillo
CAS 7697-37-2
Punto de fusión -42 °C
Punto de ebullición 122 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 2,5 l
Fórmula molecular HNO3
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011349
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid SG 1.42 (70%)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid