Learn More
Ácido nítrico, 68-70 %, d=1,42, certificado AR, para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10543674 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
2,5 l
2.5L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10543674 500 ml Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10634732 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
10654732 2.5L Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10378433 2,5 l Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10543674 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/2300/PB08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.55€
    37.60€ / 500 ml
    Ahorro 19.95€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
HNO3, número CAS-7697-37-2, ácido nítrico, ácido azótico, nitrato de hidrógeno, salpetersaeure, rfna, hidróxido de nitrilo, gases nitrosos, nital, ácido nítrico, agua fuerte, 2,5 l, 122 ºC, CHEBI:48107, incoloro-amarillo, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, ácido nítrico, -42 ºC, 11349, 63.012
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitrato de hidrógeno, agua fuerte, ácido azótico, ácido nítrico, gases nitrosos, hidróxido de nitrilo, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
pH 1
Color Amarillo
Punto de fusión -42 °C
Punto de ebullición 122 °C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 500 ml
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid SG 1.42 (70%)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid