Learn More
Ácido nítrico 67-70%, trazas Metal™ , para análisis de metales traza, Fisher Chemical™
Código de producto. 11395800 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
1 l
2,5 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395800 2,5 l 2.50 LT
11395780 500mL. 500 ML
11395790 1 l 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11395800 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A509P212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    911.00€
    516.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 395.00€
    43% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
HNO3, número CAS: 7697-37-2, ácido nítrico, agua fuerte, ácido azótico, salicilato de sodio, nitrato de hidrógeno, hidróxido de nitrito, rfna, nital, humos nitrosos, 1 l, CHEBI:48107, amarillo incoloro, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, ácido nítrico, -41 °C, 11349, 63,012, líquido, 944 | CAS: 7697-37-2 | HNO3 | 63,01 g/mol
HNO3, número de CAS-7697-37-2, 500 ml, amarillo, 63,02 g/mol, -41 °C, 11349, líquido, 0,94 kPa (20 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
pH 1
Color Amarillo
Punto de fusión -41 °C
Presión de vapor 0,94 kPa (20 °C)
Cantidad 2,5 l
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 63,02g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid 67-69%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid