Learn More
Ácido nítrico 67-70%, trazas Metal™ , para análisis de metales traza, Fisher Chemical™
Código de producto. 11395780 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
1 l
2,5 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395780 500mL. 500 ML
11395800 2,5 l 2.50 LT
11395790 1 l 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11395780 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A509P500
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
HNO3, número CAS: 7697-37-2, ácido nítrico, agua fuerte, ácido azótico, salicilato de sodio, nitrato de hidrógeno, hidróxido de nitrito, rfna, nital, humos nitrosos, 1 l, CHEBI:48107, amarillo incoloro, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, ácido nítrico, -41 °C, 11349, 63,012, líquido, 944 | CAS: 7697-37-2 | HNO3 | 63,01 g/mol
HNO3, número de CAS-7697-37-2, 500 ml, amarillo, 63,02 g/mol, -41 °C, 11349, líquido, 0,94 kPa (20 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
pH 1
Color Amarillo
Punto de fusión -41 °C
Presión de vapor 0,94 kPa (20 °C)
Cantidad 500mL.
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 63,02g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid 67-69%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid