Learn More
Ácido nítrico, 67-70 %, Optima™, para el análisis de elementos ultratrazas, Fisher Chemical™
Código de producto. 11974091 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
1 l
Envase:
Frasco de FEP
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11974091 250mL Frasco de FEP 250 ML
11984091 500mL Frasco de FEP 500 ml
11964091 1 l Frasco de FEP 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11974091 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A467250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Ácido nítrico, HNO3, número de CAS-7697-37-2, acide nitrique, ácido nítrico, ácido azótico, rfna, agua fuerte, hidróxido de nitrilo, salpetersaeure, gases nitrosos, nital, nitrato de hidrógeno, 500 ml
  • Ideal para análisis mediante ICP-MS y ICP-MS de alta resolución.
  • Evaluado para 65 metales en concentraciones de ppt de bajo nivel.
  • Fabricado, purificado y envasado en una sala limpia Clase 1000.
  • Envasado en frascos de fluoropolímero de FEP fabricados y limpiados especialmente para mantener la integridad del producto y eliminar la lixiviación de metales de los frascos de vidrio.
  • Vida útil de tres años desde el momento de la fabricación: disponible en COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric Acid
pH 1
Color De incoloro a amarillo
Punto de fusión -41 °C
Punto de ebullición 120,5 °C
Densidad 1,40 g/cm3
Envase Frasco de FEP
Presión de vapor 0,94 kPa (20 °C)
Certificado de análisis Con cada frasco se incluye un certificado de análisis.
Número UN 2031
Cantidad 250mL
Forma física Líquido
Índice Merck 15, 6663
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01
Grado OPTIMA
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid 67-69%, Optima for Ultra traces analysis
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid