Learn More
Ácido nítrico, 65 %, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10198240 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10198240 1 l Vidrio 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10198240
Marca: JT Baker 6080.1000
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Producto químico de alta calidad para uso industrial especializado y en laboratorios, con un máximo de 5 ppb Hg.
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric acid
CAS 7697-37-2
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 83 °C
Densidad 1,3 g/cm3
Envase Vidrio
Residuo después del encendido Máx. 5 ppm
Cantidad 1 l
Fórmula molecular HNO3
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011349
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01g/mol
Porcentaje de pureza ≥65%
Grado BAKER ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.