Learn More
Ácido nítrico, AR al 65 %, Chem-Lab
Código de producto. 12178731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
12178731 1 l 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12178731 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.1915.1000
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Se utiliza como reactivo primario para nitración y el análisis de trazas. El ácido nítrico, AR al 65 %, Chem-Lab es un ácido mineral altamente corrosivo. Está destinado para su uso en laboratorio y es ACS, ISO, grado Farmacopea Europea La aparición de un tinte amarillento en el recipiente no influye en la calidad del producto.
El principal uso industrial del ácido nítrico es para la producción de fertilizantes. El ácido nítrico se neutraliza con amoniaco para dar nitrato de amonio. Las otras aplicaciones principales son la producción de explosivos, precursores de nailon y compuestos orgánicos especiales.
Especificaciones
pH <1
Color Incoloro
CAS 7697-37-2
Punto de fusión de -32 °C
Punto de ebullición de 121 °C
Concentración ≥ 65%
Densidad 1.39g/mL
Olor Inodoro
Presión de vapor 9,4 hPa (20 °C)
Cantidad 1 l
Fórmula molecular HNO3
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011349
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Información de solubilidad Soluble en agua
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01g/mol
Grado ISO
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido nítrico 65% p.a.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid