Learn More
Ácido nítrico, 65-70 %, 99,9999 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Nitric acid, 65-70% is used in as a nitrating or an oxidizing agent in organic synthesis. It is industrially used for the manufacturing of fertilizers. Further, it finds use in manufacture of explosives, nylon precursors, specialty organic compounds and drug intermediates.It is also used as a chemical doping agent for organic semiconductors, and in purification processes for raw carbon nanotubes, artificially age pine and maple. It is indirectly used as an oxidizer in liquid-fueled rockets for determining trace level metals in solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitric acid |
| Color | Colorless to Yellow |
| Concentración | 65 to 70% |
| Punto de ebullición | 121°C |
| Densidad | 1.41 g/mL |
| Olor | Pungent |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN2031 |
| Cantidad | 500 mL |
| Forma física | Líquido |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Nitric acid, 65-70%
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Líquido comburente Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid