Learn More
Ácido nítrico, 65-70 %, 99,999 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500mL.
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399129 100 mL 100 ml
11376329 500mL. 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11399129 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 087920.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Para uso en la fabricación de fertilizantes y explosivos, en síntesis orgánica, en metalurgia
In the manufacture of fertilizers and explosives, in organic synthesis, in metallurgy, in photoengraving, in etching steel, in rubber chemicals, and in reprocessing nuclear fuelsMain commercial usage is in the production of fertilizers and reagent for nitration. It implies in the applications for the production of explosives, nylon precursors, and specialty organic compounds. Nitric acid is indirectly used as an oxidizer in liquid-fueled rockets for determining trace level metals in solutions. It is used as a chemical doping agent for organic semiconductors, and in purification processes for raw carbon nanotubes, artificially age pine and maple.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric acid
Color Colorless to Yellow
Nombre de nota 65 to 70%
Punto de ebullición 121°C
Densidad 1.41
Olor Pungent
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
Número UN UN2031
Índice Merck 14,6577
Información de solubilidad Very soluble in water and ether; Decomposes in alcohol;Miscible with water and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01
Porcentaje de pureza 99.999%