Learn More
Ácido nítrico al 53 %, extra puro, SLR, d=1,33, Fisher Chemical
Código de producto. 10447322 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10447322 5 L Frasco de plástico HDPE 5 LT
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10447322 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/2170/PB21
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
pH 1
CAS 7697-37-2
Punto de fusión -42°C
Punto de ebullición 122°C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 0.94kPa at 20°C
Cantidad 5 L
Fórmula molecular HNO3
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011349
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid, 20-64%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.