Learn More
Ácido nítrico, 3% (v/v) en alcohol reactivo, Ricca Chemical
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitric Acid |
| CAS | 64-17-5, 67-63-0, 67-56-1, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| % mín. CAS | 2.0, 85.0, 4.0, 4.0 |
| Color | Incoloro |
| % máx. CAS | 4.0, 90.0, 6.0, 6.0 |
| Concentración | 3% (v/v) |
| Envase | Frasco de polietileno natural |
| Fórmula molecular | HNO3 |
| Disolvente o matriz | Alcohol reactivo |
| Número MDL | MFCD00011349 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ácido nítrico, 3 % v/v en alcohol reactivo
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.