Learn More
Nitric Acid, 2% (v/v) in Denatured Ethanol, Ricca
Descripción
- Nitric Acid, 2 v/v /den Alc 4 L Poly natural
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 64-17-5, 67-56-1, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Envase | Natural Poly Container |
| Cantidad | 4 L |
| Grado | ACS |