Learn More
Ácido nítrico, solución de peso al 12,5 %, laboratorio Chem™
Código de producto. 11908489
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
11908489 1 l 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11908489 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.1920.1000
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
pH <1
Color Incoloro
Concentración 146 ml de HNO3 al 65 %/l de H2O
Densidad 1.07g/mL
Olor Inodoro
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.