Learn More
Nitrazonel, TRC
Código de producto. 30474911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30474911 2.5 g
30474079 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30474911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4901252.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21721-92-6
Fórmula molecular C10H8N4O4
Peso molecular (g/mol) 248.19
Sinónimo 2-Methyl-4-nitro-1-(p-nitrophenyl)-Imidazole, 1-(4-Nitrophenyl)-2-methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-4-nitro-1-(4-nitrophenyl)-1H-imidazole, Altimol, EMD 15700, Nitrefazole
Nombre IUPAC 2-metil-4-nitro-1-(4-nitrofenil)imidazol
SMILES Cc1nc(cn1c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrefazole
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N4O4/c1-7-11-10(14(17)18)6-12(7)8-2-4-9(5-3-8)13(15)16/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0546