Learn More
Amarillo de nitrazina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413079 1 g 1 g
15423079 5 g 5 g
15433079 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15413079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60281.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Indicador de pH
Nitrazine Yellow is used to test vaginal pH during late pregnancy to determine the breakage of the amniotic sac. To perform a fecal pH test for diagnosing intestinal infections or other digestive problems. In civil engineering, to determine the carbonatation spread in concrete structures and therefore assess the state of the rebar's passivation film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El amarillo de nitrazina se usa para probar el pH vaginal durante la última etapa del embarazo para determinar la rotura del saco amniótico. También se utiliza para realizar una prueba de pH fecal para diagnosticar infecciones intestinales u otros problemas digestivos. En la ingeniería civil, para determinar la propagación de la carbonatación en las estructuras de hormigón y, por lo tanto, evaluar el estado de la película de pasivación de las barras de acero.
Solubilidad
Disolver en agua a 1 mg/ml
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5423-07-4
Número MDL MFCD00003938
Sinónimo C.I. 14890; Delta Yellow
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrazine Yellow
Fórmula molecular C16H8N4Na2O11S2
Información de solubilidad Dissolve in water at 1mg/ml
Clave InChI XBLIFEQTVVSTIM-QIKYXUGXSA-L
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C=CC(=C3)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio;3-[(2,4-dinitrofenilo)hidrazinilideno]-4-oxonaftaleno-2,7-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 542.36
PubChem CID 44134855
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.36
Color Marrón a naranja
Cantidad 1 g
Forma física Polvo