Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amarillo de nitrazina, indicador de grado
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrazine yellow |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| UV_Vis | 85% min. |
| Intervalo de transición visual | from pH 6.0(bright yellow) to pH 7.2(bright blue) |
| Color | Marrón a naranja |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 542.35 |
| Grado | Indicador |