Learn More
Hanna Instruments™ Reactivos de pruebas de nitrato
Código de producto. 11803743
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
0.20 KG
11803743 100/paq. 0.20 KG
1 options
Código de producto. 11803743 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI9372801
Reactivos de alta calidad que se han medido previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorímetricas rápidas y exactas.
  • Reactivos para la determinación colorimétrica de nitrato como nitrógeno
  • Reactivos prefabricados para facilitar su uso
  • Preparado con productos químicos de alta pureza
  • Reactivos de alta calidad que se han medido previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorímetricas rápidas y exactas
  • El método es una adaptación del método de reducción del cadmio en que la reacción entre el nitrato y el reactivo causa un tinte ámbar en la muestra
Especificaciones
Cantidad 100/paq.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitrate Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P391-Recoger el vertido.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium disulfate,Sulfanilic acid, Cadmium, powder, Copper sulfate pentahydrate