Learn More
WTW™ Prueba de nitrato
Código de producto. 10072902
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10072902 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10072902 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 250421
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Tipo de producto Prueba de nitrato
Volumen (métrico) 0,5 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • NO3-N
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid, Phosphoric acid