Learn More
Estándar de nitrato: NO3- a 10000 μg/mL en H2O , VHG™
Código de producto. 17999894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17999894 100 mL 100 ml
17967514 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17999894 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGI1PNO3100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de nitrato: NO3- a 10000 μg/mL en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrate
CAS 14797-55-8
Métodos Cromatografía Iónica/Química Húmeda
Nombres de analitos o componentes Nitrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular NO3-
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo NO3−
SMILES [O-]N(=O)=O
Nombre IUPAC Nitrato
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 62
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 62 g/mol