Learn More
Hach™ Sobres de reactivo en polvo de nitrato NitraVer™ 5
Código de producto. 12092662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
12092662 100/paq. cada uno
1 options
Código de producto. 12092662 Proveedor Hach™ N.º de proveedor 2106169
Los sobres de reactivo en polvo de nitrato Hach™ NitraVer™ 5 se utilizan para la determinación de nitrato MR y HR mediante el método de reducción de cadmio.
Premedido para muestras de 10 ml.
Información de órdenes
dimTipProducto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analitos NO3-N
Formato Sobre de polvo
Para utilizar con (aplicación) Determinación de nitrato MR y HR
Para utilizar con (equipo) Todos excepto DR/3000, DR/2010, DR/2000
Nº de pruebas 100
Cantidad 100/paq.
temp De 0,3 a 30,0 mg/l y de 0,1 a 10,0 mg/l
Tamaño de muestra 10 mL
Requisitos de almacenamiento De 10 °C a 25 °C
Método de prueba 8039 HR, 8171 MR - Reducción de cadmio
Tipo Sobre de reactivo en polvo de nitrato
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NitraVer 5 Nitrate Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P391-Recoger el vertido.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium dihydrogenphosphate, 4-aminobenzenesulphonic acid, sulphanilic acid,2, 5-Dihydroxybenzoi