Learn More
Estándar de nitrógeno nítrico para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16391136 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16391136 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 16391136 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ASNO3N92X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.19€
    190.97€ / 500 ml
    Ahorro 32.22€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
NO3-N1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrate-Nitrogen Standard
Nombre de nota Para cromatografía iónica
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7631-99-4, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 99.9, 0.1
Nombres de analitos o componentes Sodium nitrate,distilled water,conductivity or of similar purity
Fórmula molecular NNaO3
Número MDL MFCD00011119
Técnica Cromatografía iónica
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Solución patrón
Clave InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Elemento Nitrato de sodio
Nombre IUPAC sodio; nitrato
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 84.99
PubChem CID 24268
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:63005
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 mg/l
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio