Descripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Nuestros productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrate (N) Standard for Ion Chromatography |
| Envase | Frasco de plástico |
| CAS | 7631-99-4 |
| Técnica | Ion Chromatography |
| Punto de fusión | 308°C |
| Punto de ebullición | 380°C (Decomposition) |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | IC |