Learn More
Nitrato como N a 1000 μg/ml en H2O , VHG™
Descripción
Nitrato como N a 1000 μg/ml en H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrate |
| CAS | 14797-55-8 |
| Métodos | Cromatografía Iónica/Química Húmeda |
| Nombres de analitos o componentes | Nitrate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | NO3- |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | NO3− |
| SMILES | [O-]N(=O)=O |
| Nombre IUPAC | Nitrato |
| Mostrar más |