Learn More
Nitrato como N a 1000 μg/ml en H2O , VHG™
Código de producto. 17909724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17909724 500 mL 500 ml
17947084 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17909724 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGINO3N500
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Nitrato como N a 1000 μg/ml en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrate
CAS 14797-55-8
Métodos Ion Chromatography/Wet Chemistry
Nombres de analitos o componentes Nitrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular NO3-
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo NO3−
SMILES [O-]N(=O)=O
Nombre IUPAC Nitrato
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 62
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 62 g/mol