Learn More
Ansell™ Guantes pesados de nitrilo marrón NitraSafe™ serie 28-360
Código de producto. 12680812 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12680812 10 12 pares
12690812 8 12 pares
12600822 9 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12680812 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 28360100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes pesados de nitrilo marrón combinan la excelente protección de su diseño reforzado con Kevlar™ con el agarre y la flexibilidad de la avanzada tecnología del revestimiento de nitrilo de Ansell.
  • Guantes industriales
  • La gama NitraSafe™ ofrece una manipulación segura de piezas metálicas pesadas aceitosas.
  • Protección mecánica contra cortes y abrasión
  • El diseño de peso alto proporciona una sensación de amortiguación para al usuario
  • Los guantes de protección combinan la protección de la construcción Kevlar™ reforzada con el agarre y la flexibilidad de la tecnología avanzada de revestimiento de nitrilo
Aplicaciones:
  • Manipulación de piezas con bordes afilados o ásperos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Espuma de nitrilo
Certificaciones/conformidad Con marcado CE 0493, categoría estándar III EN 388: 3321
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Rojo
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Fibra de aramida, Algodón, Nitrilo
Tipo de producto Guantes de peso pesado
Tamaño 10
Estilo de puño de los guantes Nitragold™
Material de revestimiento Fibra de aramida Dupont™ Kevlar™ y tejido de punto jersey de algodón
Revestimiento Revestido
Tipo de Palm Palma totalmente recubierta
Cantidad 72 par
Resistente a Mayor resistencia a los cortes y las abrasiones