Learn More
Nitisinona, TRC
Código de producto. 30009231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009231 250 mg 250 miligramos
30006039 100 mg 100 miligramos
30004350 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009231 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN490135250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104206-65-7
Fórmula molecular C14 H10 F3 N O5
Peso molecular (g/mol) 329.23
Sinónimo 1,3-Cyclohexanedione, 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]- (9CI, ACI), 2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-1,3-cyclohexanedione (ACI), Nitisinone, Nitisone, Nityr, NTBC, Orfadin, SC 0735
Nombre IUPAC 2-[2-nitro-4-(trifluorometil)benzoilo]ciclohexano-1,3-diona
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitisinone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.0511
Porcentaje de pureza >95%