Learn More
Nitisinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitisinone |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.0511 |
| Porcentaje de pureza | >95% |