Learn More
Nitisinona-13C6, TRC
Código de producto. 30180388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180388 1 mg 1 miligramo
30179745 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4901371MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246815-63-3
Fórmula molecular C8 13C6 H10 F3 N O5
Peso molecular (g/mol) 335.18
Sinónimo Nitisinone 13C6
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(=O)[13CH]2[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13C]2=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitisinone-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1,10+1,11+1,12+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.0712
Porcentaje de pureza >95%